Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-m-tyrosine, 98,50 %
Code produit 10153620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10153620 1 g Flacon en verre 1g
10637294 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10153620 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 140630010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 775-06-4 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 775-06-4
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00002597
Clé InChI JZKXXXDKRQWDET-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-m-tyrosine, 2-amino-3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-3-hydroxyphenyl-dl-alanine, m-tyrosine, dl, d,l-metatyrosine, 3-hydroxy-dl-phenylalanine, dl-meta-tyrosine, dl-phenylalanine, 3-hydroxy, 3-m-hydroxyphenyl-dl-alanine, dl-3-tyrosine
CID PubChem 13052
Nom IUPAC acide 2-amino-3-(3-hydroxyphényl)propanoïque
SMILES NC(CC1=CC=CC(O)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-m-Tyrosine
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.50%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 605
Merck Index 14, 9840
Eau 0.5% max. (K.F.)
Quantité 1 g
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-m-Tyrosine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.