Learn More
Acide DL-malique-2,3,3-d3, TRC
Code produit 30475068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475068 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30475068 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM1595131MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Malic Acid-2,3,3-d3
CAS 104596-63-6
Formule moléculaire C4 D3 H3 O5
Quantité 1 mg
Synonyme (RS)-Malic-2,3,3-d3 Acid, 2-Hydroxy-butanedioic-d3 Acid, 2-Hydroxysuccinic Acid-d3
Formule InChI InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D
SMILES [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])(O)C(=O)O
Nom IUPAC acide 2,2,3-tridéutério-3-hydroxybutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 137.15
Poids de la formule 137.0404