Learn More
Acide DI-malique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10090240 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10090240 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10090240 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/1350/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Specifications
CAS 6915-15-7
Point de fusion 128°C
Couleur Blanc
pH 2
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C4H6O5
Numéro MDL 64212
Quantité 500 g
Synonyme malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
Clé InChI BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 134.087
CID PubChem 525
ChEBI CHEBI:6650
Poids de la formule 134.09g/mol
Forme physique Solide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Malic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement