Learn More
DL-Acide malique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | DL-Malic Acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| Poids de la formule | 134.0215 |
| Pourcentage de pureté | >95% |