Learn More
DL-Menthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10581751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10581751 100 mL Flacon en verre 100mL
10133320 5 mL Flacon en verre 5mL
10467130 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10581751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125391000
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 89-78-1 | C10H20O | 156.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-78-1
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Numéro MDL MFCD00001484
Clé InChI NOOLISFMXDJSKH-IVZWLZJFSA-N
Synonyme menthol, dl-menthol, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, menthyl alcohol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethyl, p-menthan-3-ol, racementhol, caswell no. 540, 3-p-menthol, +-neo-menthol
CID PubChem 6566020
Nom IUPAC (1R,2R,5S)-5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Menthol
Note relative au nom 99%
Point de fusion 32.0°C to 36.0°C
Couleur Incolore à blanc
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 216.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 5905
Gravité spécifique 0.89
Conditions de rotation spécifiques −2.00 (20.00°C c=10,EtOH)
Rotation spécifique − 2.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Menthol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.