Learn More
DL-Menthyl Stearate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Menthyl Stearate |
| CAS | 1014622-89-9 |
| Formule moléculaire | C28H54O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | rel-(1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Octadecanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H54O2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-28(29)30-27-23-25(4)21-22-26(27)24(2)3/h24-27H,5-23H2,1-4H3/t25-,26+,27-/m1/s1 |
| SMILES | C(C)(C)[C@H]1[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[C@H](C)CC1 |
| Nom IUPAC | (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-méthylcyclohexyl stéarate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 422.73 |
| Poids de la formule | 422.41 |