Learn More
Acide DL-mercaptosuccinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | DL-Mercaptosuccinic acid |
| Point de fusion | 152°C to 155°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| Formule linéaire | HO2CCH2CH(SH)CO2H |
| Quantité | 2.5 kg |
| Beilstein | 03,439 |
| Merck Index | 15,9496 |
| Mehr anzeigen |