Learn More
Sulfone de DL-méthionine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11486107
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11486107
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25094.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 820-10-0 | C5H11NO4S | 181.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 820-10-0
Formule moléculaire C5H11NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 181.21
Numéro MDL MFCD00025079
Clé InChI UCUNFLYVYCGDHP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-methionine sulfone, methionine sulfone, 2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfonyl, d,l-methionine sulfone, methioninesulfone, dl-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfonyl butyric acid, methionine, s,s-dioxide, butyric acid, 2-amino-4-methylsulfonyl-, dl
CID PubChem 69961
Nom IUPAC acide 2-amino-4-méthylsulfonylbutanoïque
SMILES CS(=O)(=O)CCC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Methionine sulfone
Quantité 5 g
Poids de la formule 181.21
Pourcentage de pureté 98%