Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfoxyde de DL-méthionine, 98+ %
Code produit 11459226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459226 25 g 25g
11449226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459226 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A18081.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 62697-73-8 | C5H11NO3S | 165.21 g/mol
DL-Methionine sulfoxide is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfoxyde de DL-méthionine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et Hcl.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient fermé hermétiquement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62697-73-8
Formule moléculaire C5H11NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Numéro MDL MFCD00002620
Clé InChI QEFRNWWLZKMPFJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-methionine sulfoxide, methionine sulfoxide, 2-amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, dl-methioninesulfoxide, methionine, s-oxide, uethionine, s-oxide, butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfinyl, 2-amino-4-methylsulfinyl butyric acid, 2-amino-4-methanesulfinylbutanoic acid, butyric acid, 2-amino-4-methylsulfinyl
CID PubChem 847
ChEBI CHEBI:49033
SMILES CS(=O)CCC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Methionine sulfoxide
Point de fusion ∼230°C (decomposition)
Informations sur la solubilité Soluble in water and Hcl.
Nom IUPAC 2-amino-4-methanesulfinylbutanoic acid
Quantité 25 g
Poids de la formule 165.21
Pourcentage de pureté ≥98%