Learn More
Acide Dl--méthoxyphénylacétique,α-méthoxyphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10200463 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10200463 5 g Flacon en verre 5g
10466133 1 g Flacon en verre 1g
10474501 25 g Flacon en verre 25g
11935131 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10200463 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 413870050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00€
    180.65€ / 5g
    Économisez 38.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7021-09-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7021-09-2
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Clé InChI DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid, o-methyl-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy, 2-methoxy-2-phenyl-acetic acid, methyloxy phenyl acetic acid, .alpha.-methoxyphenylacetic acid
CID PubChem 107202
Nom IUPAC Acide 2-méthoxy-2-phénylacétique
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-α-Methoxyphenylacetic acid
Point de fusion 68.0°C to 72.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-a-Methoxyphenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.