Learn More
Acide Dl--méthoxyphénylacétique,α-méthoxyphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10474501 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10474501 25 g Flacon en verre 25g
10466133 1 g Flacon en verre 1g
10200463 5 g Flacon en verre 5g
11935131 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10474501 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 413870250
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7021-09-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7021-09-2
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Clé InChI DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid, o-methyl-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy, 2-methoxy-2-phenyl-acetic acid, methyloxy phenyl acetic acid, .alpha.-methoxyphenylacetic acid
CID PubChem 107202
Nom IUPAC Acide 2-méthoxy-2-phénylacétique
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau DL-α-Methoxyphenylacetic acid
Point de fusion 68.0°C to 72.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-a-Methoxyphenylacetic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.