Learn More
Dl-o-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11495290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495290 0.25 g 0.25g
11405300 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495290 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044541.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2370-61-8
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00021725
Clé InChI WRFPVMFCRNYQNR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-o-tyrosine, 2-amino-3-2-hydroxyphenyl propanoic acid, o-tyrosine, 2-hydroxyphenylalanine, 2-hydroxy-dl-phenylalanine, ortho-tyrosine, 2-tyrosine, o-tyrosine, dl, dl-3-o-hydroxyphenyl alanine, 2-amino-3-2-hydroxyphenyl propionic acid
CID PubChem 91482
Nom IUPAC 2-amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-o-Tyrosine
Point de fusion ∼256°C (decomposition)
Beilstein 2805789
Informations sur la solubilité Soluble in water,and DMSO (Heated).
Quantité 0.25 g
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre