Learn More
DL-ornithine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10300794 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10300794 100 g 100g
10036283 5 g 5g
10215961 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10300794 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 347001000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1069-31-4 | C5H13ClN2O2 | 168.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1069-31-4
Formule moléculaire C5H13ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD00065398
Clé InChI GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-ornithine hydrochloride, 2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, dl-ornithine monohydrochloride, dl-ornithinehcl, h-dl-orn-oh.hcl, dl-ornithine hcl, dl-ornithine, hydrochloride, ornithine monohydrochloride, ornithine hydrochloride, ornithine, hydrochloride 1:1
CID PubChem 71598
SMILES [H+].[Cl-].NCCCC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Ornithine hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 291°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.3% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless to light yellow solution
Nom IUPAC Hydrogène 2,5-acide diaminopentanoïque chlorure
Transmittance 95% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline