Learn More
Chlorhydrate de DL-ornithine, TRC
Code produit 30425892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425892 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425892 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO695555500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Ornithine Hydrochloride
CAS 1069-31-4
Formule moléculaire C5H12N2O2 •HCl
Quantité 500 mg
Synonyme DL-Ornithine Monohydrochloride, Ornithine Monohydrochloride, NSC 25163
Formule InChI InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
SMILES OC(C(CCCN)N)=O.Cl
Nom IUPAC acide 2,5-diaminopentanoïque ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 132.163646
Poids de la formule 168.0666