Learn More
Monochlorhydrate de DL-ornithine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433697 25 g 25g
11423697 5 g 5g
11408960 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18173.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1069-31-4 | C5H13ClN2O2 | 168.62 g/mol
Erythro-3-hydroxy-DL-ornithine monohydrochloride is used as a reagent to synthesize DL-Capreomycidine, a guanidine (HCl)-containing amino acid that is a component of antituberculous peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monochlorhydrate d’érythro-3-hydroxy-DL-ornithine est utilisé comme réactif pour synthétiser la DL-capréomycidine, un acide aminé contenant de la guanidine (HCl) qui est un composé des peptides antituberculeux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1069-31-4
Formule moléculaire C5H13ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD00065398
Clé InChI GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-ornithine hydrochloride, 2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, dl-ornithine monohydrochloride, dl-ornithinehcl, h-dl-orn-oh.hcl, dl-ornithine hcl, dl-ornithine, hydrochloride, ornithine monohydrochloride, ornithine hydrochloride, ornithine, hydrochloride 1:1
CID PubChem 71598
Nom IUPAC Hydrogène 2,5-acide diaminopentanoïque chlorure
SMILES [H+].[Cl-].NCCCC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Ornithine monohydrochloride
Point de fusion ∼225°C (decomposition)
Beilstein 4153338
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 25 g
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté 99%