Learn More
DL-Panthénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476147
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11476147 250 g 250g
11466147 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11476147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25114.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16485-10-2 | C9H19NO4 | 205.25 g/mol
DL-Panthenol is used in enantiospecific HPLC separation of pantothenic acid, panthenol and pantolactone enantiomers. It promotes stimulation of epithelization, granulation, mitigation of itching and has an anti-inflammatory effect. It is effective for moisturization, improvement of hair structure and adding luster and sheen to the hair.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le DL-Panthénol est utilisé dans la séparation par HPLC énantiospécifique de l’acide pantothénique, du panthénol et des énantiomères de pantolactone. Il favorise la stimulation de l’épithélialisation, la granulation, l’atténuation des démangeaisons et a un effet anti-inflammatoire. Il est efficace pour l’hydratation, l’amélioration de la structure des cheveux et l’ajout de lustre et d’éclat aux cheveux.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, l’éther, le chloroforme et le propylène glycol.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’abri de l’humidité et des agents oxydants sous un gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec les agents oxydants et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16485-10-2
Formule moléculaire C9H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 205.25
Numéro MDL MFCD00002944
Clé InChI SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-panthenol, panthenol, dl-pantothenol, dl-pantothenyl alcohol, panthenolum, 2,4-dihydroxy-n-3-hydroxypropyl-3,3-dimethylbutanamide, pantenol, pantenolo, penthenol, varitan
CID PubChem 4678
Nom IUPAC 2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide
SMILES CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Panthenol
Point de fusion 66°C to 69°C
Quantité 250 g
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2947
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,ether,chloroform,and propylene glycol.
Poids de la formule 205.26
Pourcentage de pureté 99%