Learn More
DL-Panthenol, MedChemExpress
Description
DL-Panthenol (DL-Pantothenol) is an alcohol derivative of pantothenyl acid. DL-Panthenol exerts eyelash protection effect. DL-Panthenol is widely used in the Skin and hair conditioner research.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Panthenol |
| CAS | 16485-10-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H19NO4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | DL-Pantothenol DL-Pantothenyl alcohol |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 46 mg/mL (224.12 mM) |
| SMILES | O=C(NCCCO)C(O)C(C)(C)CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 205.25 |
| Afficher plus |