Learn More
DL-Pantolactone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10756495 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10756495 25 g Flacon en verre 25g
10507644 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10756495 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427590250
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 79-50-5 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-50-5
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Numéro MDL MFCD00064333
Clé InChI SERHXTVXHNVDKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pantolactone, dl-pantolactone, 3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, pantoyl lactone, pantoic lactone, dl-pantoyl lactone, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2 3h-furanone, pantolyl lactone
CID PubChem 989
Nom IUPAC 3-hydroxy-4,4-diméthyloxolan-2-one
SMILES CC1(COC(=O)C1O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Pantolactone
Point de fusion 74.0°C to 78.0°C
Point d’ébullition 246.0°C
Point d’éclair 122°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Pantolactone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.