Learn More
Dl-phénylalanine, 98,5+ %, extra pur, Fisher Chemical
Code produit 10365950 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10365950 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10365950 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/2461/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 266°C
CAS 150-30-1
Couleur Blanc
Formule moléculaire C9H11NO2
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Numéro MDL MFCD00064225
Synonyme dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
Clé InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Quantité 100 g
CID PubChem 994
ChEBI CHEBI:28044
Poids de la formule 165.19g/mol
Forme physique Poudre