Learn More
Thermo Scientific Chemicals Di-phénylalanine, 99 %
Code produit 11915341 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11915341 500 g Bouteille en verre 500g
10793541 25 g Flacon en plastique 25g
10357340 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11915341 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 164575000
Demander un format en vrac ou personnalisé
DL-phénylalanine, 99 %, C9H11NO2, numéro CAS-150-30-1, acide 2-amino-3-phénylpropionique, alanine, phényl-, dl, acide dl-2-amino-3-phénylpropanoïque, dl-3-phénylalanine, dlpa, dl-phénylalanine, h-dl-phe-oh, phénylalanine, phénylalanine, phénylalanine, dl, 100 g, 14 498, CHEBI:28044, blanc, 205-756-7, 165,19
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-30-1
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00064225
Clé InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
CID PubChem 994
ChEBI CHEBI:28044
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Phenylalanine
Point de fusion 266.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.3% (105°C, 2 hrs) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Quantité 500 g
Beilstein 14,498
Merck Index 15,7382
Informations sur la solubilité Solubility in water: 14.11g/L (25°C)
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre