Learn More
DL-phénylalanine, ≥99 % (base sèche), Thermo Scientific™
Code produit 15875328 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15875328 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15875328 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J20100.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-phénylalanine
CAS 150-30-1
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Formule moléculaire C9H11NO2
Numéro MDL MFCD00064225
Conditionnement Flacon en plastique
Synonyme dl-phénylalanine
Clé InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 165,192