Learn More
DL-Phénylalanine, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11448250 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11448250 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11448250 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210261891
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Phenylalanine
Note relative au nom FTIR
CAS 150-30-1
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Formule moléculaire C9H11NO2
Numéro MDL MFCD00064225
Synonyme dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
Clé InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Quantité 1 kg
CID PubChem 994
ChEBI CHEBI:28044
Poids de la formule 165.2
Forme physique Poudre