Learn More
DL-Phénylalanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Phenylalanine |
| CAS | 150-30-1 |
| Formule moléculaire | C9 H11 N O2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Phenylalanine, Aspartame Imp. C (EP) as racemate, Alanine','phenyl-','DL- (8CI), Alanine','β-phenyl- (3CI), (±)-3-Phenyl-2-aminopropanoic acid, (±)-Phenylalanine, (±)-β-Phenyl-α-alanine, 2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropionic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropionic acid, DL-3-Phenylalanine, DL-3-Phenylalanine, DL-Phenylalanine, DL-Phenylalanine, DL-beta-Phenyl-alpha-alanine, DL-α-Amino-β-phenylpropionic acid, DL-β-Phenyl-α-alanine, DLPA, NSC 9959 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | NC(Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.19 |
| Poids de la formule | 165.079 |