Learn More
DL-Phényléthanolamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Phenylethanolamine |
| CAS | 7568-93-6 |
| Formule moléculaire | C8H11NO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | alpha-(Aminomethyl)benzenemethanol, alpha-(Aminomethyl)benzyl Alcohol, Bisnorephedrine, (RS)-2-Amino-1-phenylethanol, (±)-1-Phenylethanolamine, (±)-2-Amino-1-phenylethanol, (±)-Phenylethanolamine, (±)-alpha-Phenylglycinol, beta-Hydroxyphenylethylamine, beta-Phenethanolamine; |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2 |
| SMILES | NCC(O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-amino-1-phenylethan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.18 |
| Poids de la formule | 137.0841 |