Learn More
DL-phénylglycinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15460909 5 g 5g
15470909 25 g 25g
15480909 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460909 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63932.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7568-92-5 | C8H11NO | 137.18 g/mol
A chiral arylalkylamine used as organocatalysts. Used in the synthesis of chiral diamines also in determination of chiral recognition properties of novel fluorescent chemosensors for amino acid. an efficient and practical synthesis of l-. alpha.-amino acids using (r)-phenylglycinol as a chiral auxiliary.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une arylalkylamine chirale utilisée comme organocatalyseur. Utilisée dans la synthèse des diamines chirales, également dans la détermination des propriétés de reconnaissance chirale de nouveaux chimiosenseurs fluorescents pour l’acide aminé. Synthèse efficace et pratique des acides alpha.-aminés utilisant le (r)-phénylglycinol comme auxiliaire chiral.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7568-92-5
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD00130145
Clé InChI IJXJGQCXFSSHNL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-phenylglycinol, dl-2-phenylglycinol, dl-phenylglycinol, 2-amino-2-phenylethan-1-ol, 2-phenyl-dl-glycinol, beta-aminophenethyl alcohol, 2-amino-2-phenyl-ethanol, benzeneethanol, beta-amino, r-2-phenylglycinol, phenethyl alcohol, beta-amino
CID PubChem 92466
Nom IUPAC 2-amino-2-phenylethan-1-ol
SMILES NC(CO)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Phenylglycinol
Point de fusion 49°C to 53°C
Couleur Blanc
Beilstein 971219
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol.
Quantité 5 g
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide