Learn More
DL-Phénylglycinol, TRC
Code produit 30422467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422467 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422467 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP32729010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Phenylglycinol
CAS 7568-92-5
Formule moléculaire C8H11NO
Quantité 10 g
Synonyme beta-Aminobenzeneethanol, beta-Aminophenethyl Alcohol, (RS)-Phenylglycinol, (±)-2-Amino-2-phenylethanol, (±)-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, 2-Hydroxy-1-phenylethylamine, 2-Phenyl-2-aminoethanol, DL-alpha-Phenylglycinol, Phenylglycinol, alpha-(Hydroxymethyl)benzylamine
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
SMILES NC(CO)c1ccccc1
Nom IUPAC 2-amino-2-phényléthanol
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Poids de la formule 137.0841