Learn More
Acide DL-phénylsuccinique, 98+%
Code produit 10795601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10795601 100 g Flacon en verre 100g
10336540 25 g Flacon en verre 25g
10108093 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10795601 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130941000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 635-51-8 | C₁₀H₁₀O₄| 194,19 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 635-51-8
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00004256
Clé InChI LVFFZQQWIZURIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylsuccinic acid, dl-phenylsuccinic acid, 2-phenylsuccinic acid, phenyl succinic acid, butanedioic acid, phenyl, succinic acid, phenyl, 2-phenylsuccinate, .alpha.-phenylsuccinic acid, phenylsuccinate, butanedioic acid, 2-phenyl
CID PubChem 95459
Nom IUPAC Acide 2-phénylbutanedioïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Phenylsuccinic acid
Point de fusion 166°C to 169°C
Couleur Crème-blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH2CH(C6H5)CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 09, 865
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aceton and alcohols
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Phenylsuccinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement