Learn More
DL-prolinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15408858 5 g 5g
15418858 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15408858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62322.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 498-63-5 | C5H11NO | 101.149 g/mol
DL-Prolinol is used as asymmetric catalysts in proline organ catalysis reactions, and it is also used in many pharmaceutical, biotechnological applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le DL-Prolinol est utilisé comme catalyseur asymétrique dans les réactions de catalyse d’organes de proline et il est également utilisé dans de nombreuses applications pharmaceutiques et biotechnologiques.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-63-5
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.149
Numéro MDL MFCD00601073
Clé InChI HVVNJUAVDAZWCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxymethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanol, prolinol, pyrrolidin-2-yl-methanol, dl-prolinol, 2-hydroxymethylpyrrolidine, pyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinylmethanol, pyrrolidine-2-methanol, 2-pyrrolidinylmethanol #
CID PubChem 90908
ChEBI CHEBI:59652
Nom IUPAC pyrrolidine-2-ylméthanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Prolinol
Indice de réfraction 1.484
Point d’ébullition 76°C (2mmHg)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol.
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 98%