Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de DL-Propranolol99, %, substances
Code produit 10462401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10462401 5 g Flacon en verre 5g
10616354 25 g Flacon en verre 25g
10762305 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10462401 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 207320050
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 318-98-9 | C16H21NO2·HCl | 295.8 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 318-98-9
Formule moléculaire C16H21NO2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 295.8
Numéro MDL MFCD00012558
Clé InChI ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
CID PubChem 62882
ChEBI CHEBI:8500
Nom IUPAC 1-naphtalène-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino) propan-2-ol;chlorhydrate
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Propranolol hydrochloride
Point de fusion 163.0°C to 166.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
Quantité 5 g
Merck Index 15, 7953
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether, benzene and ethyl, acetate
Poids de la formule 295.8
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Propranolol hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.