Learn More
DL-Propylhexedrine Chlorhydrate, TRC
Code produit 30012809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012809 50 mg 50mg
30010055 10 mg 10mg
30005564 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012809 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP83715050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1007-33-6
Formule moléculaire C10 H21 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 191.74
Synonyme N,α-Dimethyl-cyclohexaneethanamine hydrochloride, N,α-dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride, (±)-Propylhexedrine hydrochloride, Benzedrex hydrochloride, Cyclohexyl(isopropyl)methylammonium chloride, Cyclohexylisopropylmethylamine hydrochloride, Eventin hydrochloride, NSC 170998, NSC 27110, Propylhexedrine hydrochloride, dl-Propylhexedrine hydrochloride
Nom IUPAC 1-cyclohexyl-N-méthylpropane-2-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CNC(C)CC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propylhexedrine (hydrochloride)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h9-11H,3-8H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 191.1441
Pourcentage de pureté >95%