Learn More
DL-sérine, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Code produit 11486242 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486242 1 kg -
11466242 25 g 25g
11476242 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486242 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210286891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.00€
    701.40€ / 1kg
    Économisez 35.60€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 302-84-1
Formule moléculaire C3H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 105.093
Clé InChI MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
CID PubChem 617
ChEBI CHEBI:17822
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Serine
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Densité 1.537g/mL
Quantité 1 kg
Poids de la formule 105.1
Forme physique Poudre cristalline