Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Serine, 99 %
Code produit 11492188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492188 500 g 500g
11482188 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492188 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A15184.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
DL-Serine is used in the synthesis of novel tryptoline derivatives as IDO (indoleamine 2,3-Deoxygenase) inhibitors, for potential use in Alzheimer’s treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La DL-serine est utilisée dans la synthèse de nouveaux dérivés de la tryptoline sous forme d’inhibiteurs de l’IDO (indolamine 2,3-désoxygénase), pour une utilisation potentielle dans le traitement de la maladie d’Alzheimer.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-84-1
Formule moléculaire C3H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 105.093
Numéro MDL MFCD00064223
Clé InChI MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
CID PubChem 617
ChEBI CHEBI:17822
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Serine
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Beilstein 1721402
Merck Index 14,8460
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 500 g
Poids de la formule 105.09
Pourcentage de pureté 99%