Learn More
Abcam Kit d’analyse DL-Serine
Code produit 32120221 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
32120221 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32120221 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab241027100Test
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Mesurer D Sérine en 1h 15 m dans Biofluides, extraits cellulaires/tissulaires avec le kit de test DL-Sérine AB241027. Sensibilité <0,1 nmol/puits. Cité dans 8 publications. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Mesurer D Sérine en 1h 15 m dans Biofluides, extraits cellulaires/tissulaires avec le kit de test DL-Sérine AB241027. Sensibilité <0,1 nmol/puits. Cité dans 8 publications. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 100 tests