Learn More
DL-Serine, MedChemExpress
Description
DL-Serine, a fundamental metabolite, is a mixture of D-Serine and L-Serine. DL-Serine has antiviral activity against the multiplication of tobacco mosaic virus (TMV).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Serine |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 302-84-1 |
| Couleur | White to Off-White |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C3H7NO3 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Informations sur la solubilité | H2O : 33.33 mg/mL (317.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | NC(CO)C(O)=O |
| Afficher plus |