Learn More
DL-Sérine, sans origine animale, ≥98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15885328 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15885328 1 kg Flacon en plastique 1kg
15825188 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15885328 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J21486.A1
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-84-1
Formule moléculaire C3H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 105.093
Numéro MDL MFCD00064223
Clé InChI MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
CID PubChem 617
ChEBI CHEBI:17822
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Serine
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH2OHCHNH2COOH
Beilstein 1721402
Quantité 1 kg
Poids de la formule 105.09
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline