Learn More
DL-Serine, TRC
Code produit 30421091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30421091 50 g
30415305 1 g
30416904 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30421091 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS27098050G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-84-1
Formule moléculaire C3 H7 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.09
Synonyme Serine (9CI, ACI), DL-Serine (ZCI), Serine, DL- (8CI), (±)-Serine, 2-Azaniumyl-3-hydroxypropanoate, DL-Ser, NSC 9960
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque
SMILES NC(CO)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Serine
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Quantité 50 g
Poids de la formule 105.0426