Learn More
DL-tert-butylhydrazodicarboxylate, TRC
Product Code. 30387204
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30387204 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30387204 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4228051G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau DL-tert-Butyl Hydrazodicarboxylate
CAS 16466-61-8
Formule moléculaire C10H20N2O4
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H20N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,13)(H,12,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC tert-butil N-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 232.27
Poids de la formule 232.1423