Learn More
DL-tert-butylhydrazodicarboxylate, TRC
Code produit 30374753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374753 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374753 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD422805100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-tert-Butyl Hydrazodicarboxylate
CAS 16466-61-8
Formule moléculaire C10H20N2O4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H20N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,13)(H,12,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC tert-butil N-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 232.27
Poids de la formule 232.1423