Learn More
DL-tert-leucine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15429438
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15429438 1 g 1g
15439438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15429438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63007.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 33105-81-6 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33105-81-6
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00065933
Clé InChI NPDBDJFLKKQMCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-tert-leucine, dl-tert-butylglycine, tert-butylglycine, h-dl-tle-oh, tert-leucine, 3-methylvaline, 2-amino-3,3-dimethyl-butyric acid, 3-methyl valine, t-butylglycine, dl-t-butylglycine
CID PubChem 306131
ChEBI CHEBI:72770
Nom IUPAC Acide 2-amino-3,3-diméthylbutanoïque
SMILES CC(C)(C)C(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-tert-Leucine
Point de fusion >300°C (decomposition)
Beilstein 1721823
Quantité 1 g
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide