Learn More
Dl-tert-leucine, TRC
Code produit 30010122
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010122 100 mg 100mg
30004219 250 mg 250mg
30006578 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010122 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL330205100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33105-81-6
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.17
Nom IUPAC 2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid
SMILES CC(C)(C)C(N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dl-tert-leucine
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)
Quantité 100 mg
Poids de la formule 131.0946
Conditions d’expédition Room Temperature