Learn More
DL-Theanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Theanine |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| Poids de la formule | 174.1004 |