Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide DL-thioctique, plus de 98 %
Code produit 10466770 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10466770 25 g Flacon en verre 25g
10224950 5 g Flacon en verre 5g
10669843 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10466770 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 138720250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1077-28-7 | C8H14O2S2 | 206.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1077-28-7
Formule moléculaire C8H14O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 206.32
Numéro MDL MFCD00005474
Clé InChI AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
CID PubChem 864
ChEBI CHEBI:16494
Nom IUPAC Acide 5-(dithiolane-3-yl)pentanoïque
SMILES OC(=O)CCCCC1CCSS1
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Thioctic acid
Point de fusion 60°C to 63°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 160°C to 165°C
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 9479
Informations sur la solubilité (2% in 10% NaOH) Clear yellow
Poids de la formule 206.32
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Thioctic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.