Learn More
DL-Thioctique, 98-99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11378739 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11378739 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11378739 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210113801
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 1077-28-7
Formule moléculaire C8H14O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 206.32
Numéro MDL MFCD00005474
Clé InChI AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
CID PubChem 864
ChEBI CHEBI:16494
Nom IUPAC 5-(1,2-dithiolan-3-yl)pentanoic acid
SMILES OC(=O)CCCCC1CCSS1
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Thioctic acid
Couleur Jaune
Plage de pourcentage du dosage 98 à 99 %
Quantité 1 g
Poids de la formule 206.3
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Thioctic Acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Thioctic Acid