Learn More
DL-threo-2-methylisocitrate sodium, MedChemExpress
Code produit 16437088
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16437088 10 mg
16491619 1 mg
16489627 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16437088 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16581A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress DL-threo-2-methylisocitrate is a substrate of isocitrate lyase 1(ICL1).
DL-threo-2-methylisocitrate is a substrate of isocitrate lyase 1(ICL1).
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-threo-2-methylisocitrate sodium
Forme physique Solid
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H14Na6O14
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (183.76 mM; Need ultrasonic) ∣
SMILES O[C@@](C)(C([O-])=O)[C@@]([H])(C([O-])=O)CC([O-])=O.O[C@](C)(C([O-])=O)[C@]([H])(C([O-])=O)CC([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 544.19
Poids de la formule 544.19
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research