Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-thréonine, 99 %
Description
DL-Threonine is used as a polar essential amino acid. It serves as a precursor of glycine as well as used in the biosynthesis of proteins. Further, it is used for biochemical research. In addition to this, it is used as a nutrition enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La DL-thréonine est utilisée en tant qu’acide aminé essentiel polaire. Elle sert de précurseur de la glycine et est utilisée pour la biosynthèse de protéines. De plus, il est utilisé pour la recherche biochimique. En outre, elle est utilisée comme amplificateur nutritionnel.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Threonine |
| Point de fusion | ∼244°C (decomposition) |
| Beilstein | 1721647 |
| Merck Index | 14,9380 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Nom IUPAC | Acide 2-amino-3-hydroxybutanoïque |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 119.12 |
| Pourcentage de pureté | 99% |