Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-thréonine, 99,5 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Threonine |
| Arsenic (As) | 2ppm max. |
| Couleur | Blanc |
| Chlore (Cl) | 200ppm max. |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | 10ppm max. |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
| Perte à la dessiccation | 0.2% max. (1 g, 105°C, 3 hrs) |
| Autres acides aminés | (TLC) Passes Test |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |