Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-thréonine, 99,5 %
Code produit 10560994 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10560994 500 g Flacon en verre 500g
10347020 25 g Flacon en verre 25g
10193470 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10560994 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 138945000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 80-68-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-68-2
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00063722
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Synonyme dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
CID PubChem 205
ChEBI CHEBI:38263
SMILES C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Threonine
Arsenic (As) 2ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Perte à la dessiccation 0.2% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Autres acides aminés (TLC) Passes Test
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 514
Merck Index 10, 9229
Cendres sulfatées 0.1% max.
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxybutanoïque
Quantité 500 g
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux