Learn More
DL-α-Tocopherol acetate, MedChemExpress
Code produit 16448716
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448716 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16448716 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1278A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress DL-α-Tocopherol acetate is a vitamin E derivative which is often included in the formulations of enteral nutrition.
DL-α-Tocopherol acetate is a vitamin E derivative which is often included in the formulations of enteral nutrition.
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-α-Tocopherol acetate
CAS 52225-20-4
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C31H52O3
Quantité 100 mg
Synonyme Vitamin E acetate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.53 mM)
SMILES CC(CCC[C@H](CCC[C@H](CCC[C@@]1(CCC2=C(C(OC(C)=O)=C(C(C)=C2O1)C)C)C)C)C)C.CC(CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCC[C@@]3(C)CCC4=C(C(OC(C)=O)=C(C(C)=C4O3)C)C)C
Poids moléculaire (g/mol) 472.74
Poids de la formule 472.74
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Oil
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation