Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-α-acétate de tocophéryle, 98 %
Code produit 10298663 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10298663 5 g Flacon en verre 5g
10015800 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10298663 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 421070050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7695-91-2 | C31H52O3 | 472.75 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7695-91-2
Formule moléculaire C31H52O3
Poids moléculaire (g/mol) 472.75
Numéro MDL MFCD00072042
Clé InChI ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Synonyme vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
CID PubChem 86472
ChEBI CHEBI:32321
Nom IUPAC Acétate de [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spezifikation
Nom chimique ou matériau DL-α-Tocopheryl acetate
Couleur Vert à jaune
Point d’éclair 257°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 9653
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 472.75
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide visqueux
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.