Learn More
Acide DL-tropique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10530902 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10530902 5 g Flacon en verre 5g
10523691 25 g Flacon en verre 25g
10579053 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10530902 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140550050
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 552-63-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-63-6
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00004255
Clé InChI JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme tropic acid, dl-tropic acid, 2-phenylhydracrylic acid, 3-hydroxy-2-phenylpropionic acid, +--tropic acid, tropate, alpha-hydroxymethyl benzeneacetic acid, beta-hydroxyhydratropic acid, hydracrylic acid, 2-phenyl, alpha-hydroxymethyl phenylacetic acid
CID PubChem 10726
ChEBI CHEBI:30765
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-2-phénylpropanoïque
SMILES OCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Tropic acid
Point de fusion 117.0°C to 120.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(CH2OH)CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 10, 261
Merck Index 15, 9958
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene,practically insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline